Merck
10720
Sigma-Aldrich
2-氨基苯甲酸叔丁酯
≥97.0%
别名:
邻氨基苯甲酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15NO2
CAS号:
分子量:
193.24
Beilstein:
2936796
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0%
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.540
密度
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves