Merck
102180
Sigma-Aldrich
1-氰基乙酰哌啶
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O
CAS号:
分子量:
152.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(CC#N)N1CCCCC1
InChI
1S/C8H12N2O/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-4,6-7H2
InChI 密鑰
ANLQHFYDQPMDJY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)