Purification de l'ADN et de l'ARN
L'extraction de l'ADN et de l'ARN est une technique de base de la biologie moléculaire. Un grand nombre d'applications de recherche et d'applications cliniques ont besoin d'acides nucléiques de grande qualité et de haute pureté. La purification des acides nucléiques constitue la première étape de nombreuses procédures en biologie moléculaire et génomique.
Les échantillons d'ADN ou d'ARN sont souvent obtenus à partir de préparations brutes. L'ADN génomique, l'ADN plasmidique et l'ARN total peuvent être extraits et purifiés à partir d'une diversité de sources : cellules bactériennes, cellules de mammifères, tissus végétaux, tissus fongiques, tissus de mammifères, sang, plasma, sérum, virus, écouvillons nasaux et buccaux, matrices de gel, PCR et autres réactions enzymatiques, par exemple. Isoler l'acide nucléique de ces échantillons consiste souvent la lyser les membranes cellulaires ou à homogénéiser l'échantillon, puis à éliminer les protéines, les enzymes, les détergents, les sels et les lipides.
Parmi les techniques couramment utilisées :
|
|
La meilleure technique de purification sera dictée par l'application finale. Les applications en aval comprennent la PCR, la qPCR, les digestions par enzymes de restriction, la ligature, le clonage, le génotypage, l'analyse de l'expression génique, le séquençage de nouvelle génération (NGS), ainsi que les analyses par northern blot et Southern blot.
Articles techniques apparentés
- Discover the best purification option for your oligo, based on the intended application.
- An overview of methods for quantifying DNA and RNA, how to measure DNA and RNA concentration and yield, and how to assess purity of nucleic acid samples.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
- Impact of Purification Method on Accuracy of DNA Quantitation and Downstream Enzymatic Processes. Evaluation of the purity of genomic DNA by UV spectrophotometry, gel electrophoresis, and downstream qPCR using GenElute™-E DNA purification kits.
- Afficher tout (35)
Protocoles apparentés
- Handing and stability techniques to reduce variation and ensure trouble-free experiments.
- GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
- This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
- 0.1 mU RNase, DNase-free degrades 1 μg RNA in 30 min at + 37 °C in a reaction volume of 50 μL PCR grade water. The protein concentration of RNase, DNase-free is 0.5 μg/μL.
- Afficher tout (67)