SRP8056
Tim-3 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HAVcr-2, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM3, TIMD3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
monomer 45 kDa by calculation
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Havcr2(171285)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable