BUD-8
90031532, human skin, Fibroblast
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BUD-8, 90031532
Source biologique
human skin
Conditionnement
tube of 5 μg 90031532-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90031532-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Diploid
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage