07-537
Anti-Prox1 Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Prox1(19130)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Sensory & PNS
Developmental Neuroscience
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13