1230000
USP
Dyclonine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-(4-Butoxyphenyl)-3-(1-piperidinyl)-1-propanone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dyclonine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCCCOc1ccc(cc1)C(=O)CCN2CCCCC2
InChI
1S/C18H27NO2.ClH/c1-2-3-15-21-17-9-7-16(8-10-17)18(20)11-14-19-12-5-4-6-13-19;/h7-10H,2-6,11-15H2,1H3;1H
Clave InChI
KNZADIMHVBBPOA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Dyclonine Hydrochloride Gel
- Dyclonine Hydrochloride Topical Solution
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable