1138507
USP
Clocortolone pivalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, Clocortolone 21-pivalate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clocortolone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C27H36ClFO5/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(30)7-8-26(18,6)27(17,28)21(32)12-25(16,5)22(14)20(31)13-34-23(33)24(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19,21-22,32H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16?,17?,19+,21?,22?,25?,26?,27+/m1/s1
Clave InChI
SXYZQZLHAIHKKY-OROMMWLNSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Clocortolone Pivalate Cream
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable