Documentos clave
1138493
USP
Clocortolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28ClFO4
Número de CAS:
Peso molecular:
410.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
clocortolone
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
USP
cadena SMILES
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)([C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)CO)C)C)O)Cl
InChI
1S/C22H28ClFO4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-21(15,3)22(14,23)18(28)9-20(13,2)19(11)17(27)10-25/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,25,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Clave InChI
YMTMADLUXIRMGX-RFPWEZLHSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)