PHL85772
Sennidin A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(9R)-9-[(9R)-2-carboxy-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracen-9-yl]-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracene-2-carboxylic acid, Dihydroxydianthrone
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C30H18O10/c31-17-5-1-3-13-21(15-7-11(29(37)38)9-19(33)25(15)27(35)23(13)17)22-14-4-2-6-18(32)24(14)28(36)26-16(22)8-12(30(39)40)10-20(26)34/h1-10,21-22,31-34H,(H,37,38)(H,39,40)
Clave InChI
JPMRHWLJLNKRTJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)