820032
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
matrix active group sulfated glycosaminoglycan, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
Adsorption capacity (> 5mg/mL (antithrombin III))
Phase filter (Heparin)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 20032
Parámetros
≤3 bar pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
grupo activo de la matriz
sulfated glycosaminoglycan
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH
5-10
capacidad
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
técnica de separación
affinity
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)