Documentos clave
Z660086
Bandelin TICKOPUR RW 77 cleaning concentrate
special cleaner with ammonia
Sinónimos:
ammonia detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
fabricante / nombre comercial
Bandelin 870
disponibilidad
available only in EU
Descripción general
Special cleaner with ammonia, without phosphate, gentle to material, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Resinous residues, soot, grease, oils, waxes, pigments, colored fog, silicon oils, flux media, oxides at copper, brass, bronze and precious metals.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous- and precious metals, analysis sieves. Caution with light metals.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)