Documentos clave
Z660043
Bandelin TICKOPUR R 30 cleaning concentrate
neutral cleaner
Sinónimos:
neutral detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
fabricante / nombre comercial
Bandelin 810
disponibilidad
available only in EU
Descripción general
Neutral cleaner - gentle cleaning, anti-corrosive, neutral, pH 7, dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
Light drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues, dust, soot, oily and greasy residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)