Z660078
Bandelin TICKOPUR R 36 cleaning concentrate
special cleaner - tenside-free
Sinónimos:
detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Bandelin
disponibilidad
available only in EU
Descripción general
Special cleaner - tenside-free, non foaming, gentle to material, mildly alkaline, pH 9.9 (1 %), dosage 0.25 to 5 %, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oil, grease, distillation residues, organic and inorganic residues.
Objects to be cleaned:
Glass, optical glass, ceramics, plastics, rubber, steel, precious and light metals.
Contamination:
General contamination, oil, grease, distillation residues, organic and inorganic residues.
Objects to be cleaned:
Glass, optical glass, ceramics, plastics, rubber, steel, precious and light metals.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)