U109
R(+)-UH-301 hydrochloride
solid
Sinónimos:
R(+)-5-Fluoro-8-Hydroxy-DPAT hydrochloride, R(+)-5-Fluoro-8-hydroxy-2-dipropylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +81.4°, c = 0.30 in methanol(lit.)
color
white
solubilidad
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
cadena SMILES
Cl[H].CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2c(F)ccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H24FNO.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)12-5-6-13-14(11-12)16(19)8-7-15(13)17;/h7-8,12,19H,3-6,9-11H2,1-2H3;1H/t12-;/m1./s1
Clave InChI
FKUVCCNCUAFKAH-UTONKHPSSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR1A(3350)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)