SRP0258
PDE1B Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Calcium/calmodulin-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase, Cam-PDE 63 kDa, PDES1B, Phosphodiesterase 1B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
actividad específica
≥2000 units/μg
mol peso
87 kDa
envase
pkg of 10 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDE1B(5153)
Descripción general
Aplicación
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)