SML0738
RORγ Activator 1b
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4,6-Dimethyl-2-benzothiazolyl)-3-methyl-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RORγ Activator 1b binds to the retinoid-related orphan receptor RORγ and induces IL-17 reporter gene expression with an EC50 of 0.1 μM. The compound RORγ Activator 1b enhances differentiation of CD4+ T cells to IL-17-secreting cells with a maximum effect of 220 percent of control at 3 μM.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable