SAB56000344
Anti-Cleaved Caspase 8 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM442, affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
Apoptotic protease Mch-5, FADD-homologous ICE, ced-3-like protease
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM442, monoclonal
reactividad de especies
human
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
proteolytically cleaved (Asp374)
Información sobre el gen
human ... CASP8(841)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)