SAB4200656
Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-BSA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~70 kDa
reactividad de especies
bovine, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Alb(280717)
human ... ALB(213)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- ELISA
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)