EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702720003
Parámetros
4,400 max. RCF (3,000 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)