EP5810709008
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-62
incl. 4 x 250 ml rectangular buckets
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 4 x 250 mL rectangular buckets
incl. 4 x 250 ml rectangular buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810709008
Parámetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descripción general
Características y beneficios
- Accommodates tubes and plates
- Aerosol-tight caps for safe centrifugation of hazardous samples optionally available
- Rotor life time: max. 40,000 cycles
- Rotor, buckets, caps and adapters are autoclavable
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)