EP5702740004
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
without buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
without buckets (without buckets)
without buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702740004
Parámetros
4,400 max. RCF (2,750 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)