Documentos clave
EP5418707005
Eppendorf® Rotor FA-45-18-11
incl. lid, aerosol tight
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. lid, aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5418707005
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5418/5418R 
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)