Key Documents
EP5427710000
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-HS
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
Características
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427710000
Parámetros
175,000 max. RCF (30,130 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG