EP5427712003
Eppendorf® Rotor F-45-30-11
incl. rotor lid, coated
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5427712003
Parámetros
14,000 max. RCF (20,817 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5340/5430R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)