Documentos clave
EP5804736001
Eppendorf® Rotor Lid
aluminum, aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiales
aluminum
Características
aerosol tight, for FA-45-30-11 ONLY (= 5804 726.006)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804736001
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Descripción general
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)