Documentos clave
Hs 633T
89050201, human fibrosarcoma, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
Hs 633T, 89050201
origen biológico
human fibrosarcoma
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human fibrosarcoma MBA/8387
Descripción línea celular
Human fibrosarcoma
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.