AXYPCR24C
Corning® Axygen® 24 Well PCR Microplate
clear, size 24 wells, : no, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
Sinónimos:
Corning® Axygen® PCR Microplate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom clear polypropylene wells
esterilidad
non-sterile
Características
: no
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc PCR-24-C
Corning
envase
pkg of 5x10plates/cs
volumen máximo
200 μL
tamaño
24 wells
volumen de trabajo
200 μL
color
clear
tipo de unión
non-treated surface