80521
Trichloroacetyl chloride
for GC derivatization, ≥98.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
presión de vapor
16 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥98.5%
98.5-101.5% (AT)
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
índice de refracción
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470-1.472
bp
114-116 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
Clave InChI
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - open cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - open cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?