Merck
79830
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride
technical, ≥90%
Sinónimos:
Phthaloyl dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,2-(COCl)2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.02
Beilstein:
608200
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
30 mmHg ( 47 °C)
grado
technical
Ensayo
≥90%
Formulario
liquid
impurezas
~8% anhydride
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
n20/D 1.568
bp
269-271 °C (lit.)
mp
6-12 °C (lit.)
densidad
1.409 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
Clave InChI
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
equilibrium mixture (phthaloyl chloride ~80% and pseudochloride ~10%) both components show equal chemical behaviour
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Abdollah Salimi et al.
Analytical biochemistry, 466, 89-97 (2014-08-31)
Here, we describe the fabrication of an electrochemical immunoglobulin E (IgE) aptasensor using enzyme-linked aptamer in the sandwich assay method and thionine as redox probe. In this protocol, 5'-amine-terminated IgE aptamer and thionine were covalently attached on glassy carbon electrode
M Zhang et al.
Journal of microencapsulation, 12(4), 425-435 (1995-07-01)
Oil containing microcapsules were prepared by using phthaloyl dichloride as an oil-soluble monomer and diethylene triamine (DETA) as a water-soluble monomer. The diameter of the microcapsules decreased and their distribution became narrower and sharper as the emulsifying time was increased