Merck
06542
Sigma-Aldrich
O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalenediyldimethyl)bis(hydrocinchonidinium) dibromide
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H66Br2N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
986.96
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -225±5°, c = 0.62 in chloroform
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[Br-].CCC1C[N@@+]2(CCC1C[C@H]2[C@H](OCC=C)c3ccnc4ccccc34)Cc5ccc6ccc(C[N+]78CC[C@H](CC7CC)[C@H](C8)[C@H](OCC=C)c9ccnc%10ccccc9%10)cc6c5
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)