19-1640
Mercury(II) chloride
JIS special grade, ≥99.5%
Sinónimos:
Mercuric chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
presión de vapor
1.3 mmHg ( 236 °C)
Análisis
≥99.5%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
disponibilidad
available only in Japan
mp
277 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges