18-1450
Cloruro de litio
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Análisis
≥98.0%
formulario
crystalline
disponibilidad
available only in Japan
pH
6
mp
605 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable