OP66
Anti-Rb (Ab-5) Mouse mAb (LM95.1)
liquid, clone LM95.1, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Retinoblastoma Associated Protein, Anti-pp105
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LM95.1, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RB1(5925)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Paraffin Sections (3 µg/ml, see comments and application references)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
Saos cells
ML-1 cells or normal colon tissue
Otras notas
Dyson, N., et al. 1990. J. Virol.64, 1353.
Horowitz, J.M., et al. 1989. Science243, 937.
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Klein, G. 1987. Science238, 1539.
Lee, W.H., et al. 1987. Science235, 1394.
Lee, W.H., et al. 1987. Nature329, 642.
Knudson, A.G. 1971. Proc. Natl. Acad. Sci. USA68, 820.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable