MFVL10ST3
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 100
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; irradiated
Línea del producto
Millipak® Final Fill 100
Características
hydrophilic
técnicas
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Adaptador
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)