MABD146
Anti-Lefty Antibody, clone 1G9.1
clone 1G9.1, from mouse
Sinónimos:
Left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, Protein lefty-1, Protein lefty-B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G9.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LEFTY1(10637)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lefty in 10 µg of L6 cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable