Documentos clave
EX0273
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3A
200 Proof
Sinónimos:
Specially Denatured Alcohol 3A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O
Peso molecular:
46.07
Código UNSPSC:
12352104
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
ethyl alcohol, 94.8-95.4 % (w/w)
methyl alcohol, 4.55-5.00 % (w/w)
concentración
200 proof in alcohol (denatured)
impurezas
≤0.0025% Acidity (as acetic acid)
color
APHA: ≤10
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
200 Proof
Aplicación
200 Proof
Nota de análisis
Acidity (as acetic acid)0.0025% maxAssay: Ethyl alcohol, wt./wt. %94.8-95.4%Assay: Methyl alcohol, wt./wt. %4.55-5.00%Color (APHA)10APHA maxFusel oil constituentsNone detectedOdortypicalReducing substances (permanganate test)Passes testResidue after evaporation0.0025% maxSpecific Gravity at 60°F (15.56°C)0.7930-0.7950Suspended matterPasses testWater solubilityPasses testWater-insoluble matterPasses test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)