Key Documents
8.08540
Sigma-Aldrich
Ethyl pentanoate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
208-726-1
presión de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
400 °C
lim. expl.
1 % (v/v)
índice de refracción
n20/589 1.399
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-91 °C
temperatura de transición
flash point 35 °C
solubilidad
2.23 g/L
densidad
0.87 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1