528122
PI 3,4-K inhibitor, PIK-93
The PI 3,4-K inhibitor, PIK-93, also referenced under CAS 593960-11-3, controls the biological activity of PI 3,4-K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PI 3,4-K inhibitor, PIK-93, N-(5-(4-Chloro-3-(((2-hydroxyethyl)amino)sulfonyl)phenyl)-4-methyl-2-thiazolyl)-acetamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL, pale yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CC=C(C2=C(C)N=C(NC(C)=O)S2)C=C1S(NCCO)(=O)=O
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c1-8-13(23-14(17-8)18-9(2)20)10-3-4-11(15)12(7-10)24(21,22)16-5-6-19/h3-4,7,16,19H,5-6H2,1-2H3,(H,17,18,20)
Clave InChI
JFVNFXCESCXMBC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Toth, B., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 36369.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable