524545
Phosphatase, Alkaline, E. coli
Sinónimos:
Phosphatase, Alkaline, E. coli
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
actividad específica
≥500 units/mL
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
pI
4.5
actividad extraña
Non-specific endonuclease, RNase, none detected
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native alkaline phosphatase from E. coli. A dimeric zinc- and magnesium-containing protein. A non-specific phosphomonoesterase with a pI of 7.5.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of pNPP per min at 25°C in Tris-HCl, pH 8.0.
Forma física
In 50 mM Tris-HCl, 50% glycerol, pH 7.5.
Otras notas
Reid, T.W. and Willson, I.B. 1971. Enzymes4, 383.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1