1.93027
DL-Lactic acid 88%
for analysis EMPARTA®
Sinónimos:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash