Key Documents
900118J
Avanti
(15R)-PGE2
Avanti Polar Lipids
Sinónimos:
15(R)-Prostaglandin E2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H32O5
Número de CAS:
Peso molecular:
352.47
Código UNSPSC:
12352211
Análisis
>99% (TLC)
formulario
solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Polar Lipids
concentración
1 mg/mL in methyl acetate
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900118K-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C