878110P
Avanti
C16-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878110P, powder
Sinónimos:
1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (878110P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (878110P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 878110P
tipo de lípido
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Clave InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)