Merck
878110C
Avanti
C16-02:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand 878110C
Sinónimos:
1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H54NO7P
Número de CAS:
Peso molecular:
523.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (878110C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (878110C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 878110C
concentración
10 mg/mL (878110C-25mg)
5 mg/mL (878110C-5mg)
tipo de lípido
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
Clave InChI
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
C16-02:0 PC, also known as 1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine (C16 PAF) (acetyl PAF), is a platelet-activating factor (PAF). Acetyl PAF is present in the body and it contains ether-linked hexadecyl chain at the sn-1 position and an acetyl group at the sn-2 position.
Aplicación
C16-02:0 PC or 1-O-hexadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a platelet-activating factor (PAF) is used as a substrate for the determination of platelet-activating factor-acetylhydrolase (PAF-AH) activity in plasma or serum.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Platelet-activating factor (PAF) is a pro-inflammatory agent that exhibits variety of biological and pharmacological effects. It plays a major role in initiation and progression of atherosclerosis. PAF acts as a potential biomarker for coronary artery diseases. It yields LysoPAF (1-O-alkyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine) on hydrolysis by platelet-activating factor-acetylhydrolase.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878110C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878110C-5mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diana M Stafforini et al.
Free radical biology & medicine, 59, 100-107 (2012-06-05)
This article presents a radiometric assay to determine the enzymatic activity of platelet-activating factor (PAF) acetylhydrolase (PAF-AH), also known as lipoprotein-associated phospholipase A2 and phospholipase A2 group 7A. The method is based on the release of radioactively labeled acetate from
Saki Yamaura et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 481, 184-188 (2018-03-20)
Measurement of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) can be used as an adjunct to traditional cardiovascular risk factors for identifying individuals at higher risk of cardiovascular events. This can be performed by quantification of the protein concentration using an ELISA platform