Merck
900105P
Avanti
PGF1α
Prostaglandin F1α, Avanti Research - A Croda Brand 900105P, powder
Sinónimos:
Prostaglandin F1α
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H36O5
Número de CAS:
Peso molecular:
356.50
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (900105P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 900105P
tipo de lípido
neutral glycerides
neutral lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
Clave InChI
DZUXGQBLFALXCR-CDIPTNKSSA-N
Descripción general
Prostaglandins (PGs) contain prostanoic acid. They are divided as PGA, PGB, PGC, PGD, PGE and PGF groups. They all contain a five-member ring structure differing in their functions. PGF is known to be more soluble in phosphate buffer. PGF1α is a serum eicosanoid.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PGs mediate vasodilation and vasoconstriction.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900105P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
The Prostaglandins (2013)
Prostaglandin synthesis, 23-23 (2012)