900114P
Avanti
PGE2-EA
powder
Sinónimos:
Prostaglandin E2 Ethanolamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
envase
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900114P-5MG))
tipo de lípido
neutral lipids
neutral glycerides
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NCCO)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C22H37NO5/c1-2-3-6-9-17(25)12-13-19-18(20(26)16-21(19)27)10-7-4-5-8-11-22(28)23-14-15-24/h4,7,12-13,17-19,21,24-25,27H,2-3,5-6,8-11,14-16H2,1H3,(H,23,28)/b7-4-,13-12+/t17-,18+,19+,21+/m0/s1
Clave InChI
GKKWUSPPIQURFM-IGDGGSTLSA-N
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)