880152P
Avanti
DSG-PEG 2000
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Distearoyl-rac-glycerol-PEG2K
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 g (880152P-1g)
pkg of 5 × 1 g (880152P-5G)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOC
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)