Merck
870866P
Avanti
C5:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Pentanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
281.78
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x25 mg (870866P-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870866P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)