870337P
Avanti
C10:0 L-carnitine (HCl salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
Decanoyl L-carnitine (HCl salt)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
(TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x5 mg (870337P-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Categorías relacionadas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)