Merck
870262P
Avanti
18:1 Dodecanyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanyl) (sodium salt), powder
Sinónimos:
Sodium (2R)-2,3-bis{[(9Z)-octadec-9-enoyl]oxy}propyl 2-[(11-carboxyundecanoyl)amino]ethyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H97NO11PNa
Número de CAS:
Peso molecular:
978.30
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (870262P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870262P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C53H98NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-31-35-39-43-52(58)62-47-49(65-53(59)44-40-36-32-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)48-64-66(60,61)63-46-45-54-50(55)41-37-33-29-27-28-30-34-38-42-51(56)57;/h17-20,49H,3-16,21-48H2,1-2H3,(H,54,55)(H,56,57)(H,60,61);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t49-;/m1./s1
Clave InChI
AHHCDNFLXOEQMC-VXILFBGRSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanoyl) (18:1 Dodecanyl PE) or N-dod-PE, is a fusogenic lipid, belonging to the class of head group modified functionalized lipids.
Aplicación
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dodecanoyl (18:1 Dodecanyl PE) may be used in preparation of fusogenic and unilamellar liposomes.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870262P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3